653187
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
66-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable