Principaux documents
645826
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxy-N-(4-methoxybenzylidene)aniline, N-(4-Methoxybenzylidene)-4-anisidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
146-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imine
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
Clé InChI
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves