Principaux documents
645699
Sigma-Aldrich
Cytidine-13C9,15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
CTP-13C915N3 disodium salt solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C9H1415N3Na2O14P3
Poids moléculaire :
539.03
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+12
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable