Principaux documents
642088
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Densité
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
Clé InChI
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C