Principaux documents
641731
Sigma-Aldrich
Titanium silicon oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Silicon titanate, Silicon titanium oxide, Titanium silicate
100 μL
437,00 $CA
437,00 $CA
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
To order products, please contact your local dealer.
Changer de vue
100 μL
437,00 $CA
About This Item
Formule linéaire :
(SiO2)(TiO2)
Poids moléculaire :
139.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
437,00 $CA
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
To order products, please contact your local dealer.
Niveau de qualité
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Taille des particules
<50 nm (BET)
Densité
3.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.Ti/c1-5(2,3)4;/q-4;+4
Clé InChI
CFRNXBBHKHHBQM-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SAB5700312SAB5700083SAB2109108
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
O43318
UniProt accession no.
Q02750
UniProt accession no.
Q02750
UniProt accession no.
-
mol wt
53, 64, 56, 67
mol wt
40, 43
mol wt
40, 43
mol wt
41 kDa
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:1000-1:3000
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL, western blot: 1 μg/mL
Autres remarques
Amorphous mixture of SiO2 and TiO2.
Informations légales
Product of Engi-Mat Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
    Articles
    Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
    TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
    TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
    TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
    Afficher tout