Key Documents
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
92-96 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable