Principaux documents
616699
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-(methyl-d3)
99 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D3H7O3
Poids moléculaire :
133.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
150 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
Clé InChI
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup