Principaux documents
615978
Sigma-Aldrich
L-Leucine-4-d1
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CDCH2CH(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
132.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(C)(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i4D
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-HHMJLCMQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.