Key Documents
614297
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ND4NO3
Poids moléculaire :
84.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
Clé InChI
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable