613959
Methanethiol-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl mercaptan-d4
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
Clé InChI
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup