613886
Methane-d4
99 atom % D, 99.99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.55 (vs air)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99.99% (CP)
Forme
gas
Point d'ébullition
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C