608742
Sodium nitrate-14N
99.95 atom % 14N
About This Item
Produits recommandés
Description
15N-depleted
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.95 atom % 14N
Forme
solid
Pf
306 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][14N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+0;
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-XUGDXVOUSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable