Principaux documents
608599
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 carbonate-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
About This Item
Formule linéaire :
(15NH4)213CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.07
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
Clé InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable