608092
L-Isoleucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-isoleucine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
168-170 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable