607428
Acetic anhydride-13C4,d6
99 atom % 13C, 97 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
138-140 °C (lit.)
Pf
-73 °C (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3,3+1,4+1
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-YGFKJJKOSA-N
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup