607401
Acetic acid-13C2,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.153 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3,2+1/hD
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-KXDICUDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup