606405
Acetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1-(phenyl-13C6)-ethanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-OLGKHRKTSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup