605913
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
Clé InChI
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable