Principaux documents
605867
Sigma-Aldrich
Methyl oleate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CHCH(CH2)713CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
218 °C/20 mmHg
Densité
0.877 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-/i19+1
Clé InChI
QYDYPVFESGNLHU-CNJRKRGNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable