Principaux documents
605522
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
D-Glucitol-2-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H14O6
Poids moléculaire :
183.16
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Activité optique
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
Pf
98-100 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable