Principaux documents
604534
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H2N13CN
Poids moléculaire :
43.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Concentration
50 wt. % in H2O
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[13C]#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1
Clé InChI
XZMCDFZZKTWFGF-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.