603627
1-Pentanol-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Amyl alcohol-1-13C, Pentyl alcohol-1-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
136-138 °C (lit.)
Pf
-78 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCCC[13CH2]O
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i5+1
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup