Principaux documents
603392
Sigma-Aldrich
Dioxyde de carbone-13C
30 atom % 13C
Synonyme(s) :
13CO2, Dioxyde de carbone marqué au 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.00
Numéro Beilstein :
3087932
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pureté isotopique
30 atom % 13C
Poids mol.
44.30 by atom % calculation (30 atom % 13C)
Pf
−78 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable