Key Documents
603058
Sigma-Aldrich
Water-17O
70-75.9 atom % 17O, 99% (CP)
Synonyme(s) :
17O Labeled water
About This Item
Formule linéaire :
H217O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
19.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
70-75.9 atom % 17O
Pureté
99% (CP)
Poids mol.
18.72 by atom % calculation
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable