Key Documents
600121
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanolamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)215NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Point d'ébullition
246-248 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
Clé InChI
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.