595047
Methyl 2,4-difluorobenzoate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4840 (lit.)
Point d'ébullition
128-129 °C (lit.)
Densité
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup