Principaux documents
593192
Sigma-Aldrich
Cu-TMEDA catalyst
Synonyme(s) :
Di-μ-hydroxo-bis[(N,N,N′.N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H34Cl2Cu2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Pf
131-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
Clé InChI
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric conjugate addition reactions
  • 1,3-dipolar cycloaddition of pyrazolidinone-based dipoles to terminal alkynes (precatalyst)
  • Oxidative N-arylation of imidazoles
  • Oxidative coupling copolymerization
  • Tandem phosphorous-carbon bond formation-oxyfunctionalization reactions
  • Benzylation and allylation of amides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable