592471
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
Synonyme(s) :
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
pb
190-192 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
Clé InChI
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable