Key Documents
59229
Sigma-Aldrich
Isophytol
≥97.0%
Synonyme(s) :
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H40O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.53
Numéro Beilstein :
1783243
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
Point d'ébullition
309 °C (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
Clé InChI
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
343.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter