586994
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
186-190 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
"Synthesis, structure?activity relationships, and anticonvulsant activities of 2-amino-4H-pyrido [3, 2-e][1, 3] thiazin-4-one derivatives as orally active AMPA receptor antagonists"
Inami H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(08), 1788-1799 (2015)