Key Documents
586757
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-5-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H2N13CH2COCH2CH2CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[13CH2]C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i3+1;
Clé InChI
ZLHFONARZHCSET-FJUFCODESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable