Principaux documents
579777
Sigma-Aldrich
Anisole-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methoxy(benzene-1-13C)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC6H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
154 °C (lit.)
Pf
-37 °C (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup