Key Documents
577006
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(CH213CH2)7CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1;
Clé InChI
GGXKEBACDBNFAF-CZRUWCNSSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable