576646
N-Boc-4-hydroxyaniline
97%
Synonyme(s) :
N-Boc-4-aminophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
143-147 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable