Key Documents
573744
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
229-233 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1nnc(s1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
Clé InChI
OAVULPOOAHQYDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable