Principaux documents
572470
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
Clé InChI
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable