Principaux documents
569410
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
PQKYPMGTDHNSRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable