568155
4,4,5,5,-Tetramethyl-2-phenylsulfanylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5280 (lit.)
Point d'ébullition
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(CSc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2S/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-17-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
Clé InChI
DGPGLPBMZOKGON-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be used as:
- A starting material in the synthesis of α-aminoboronic acids as serine proteases inhibitors.
- A substrate in the coupling reactions with carbonyl compounds under Ir-catalyzed photoredox conditions.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves