565148
Zinc
granular, 30-100 mesh, 99%
Synonyme(s) :
Zn
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
30-100 mesh
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable