Principaux documents
563102
Sigma-Aldrich
Acétonitrile-d3
96-97 atom % D, D2O 15-20 %
Synonyme(s) :
Cyanure de méthyle d3, Trideutéroacétonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CD3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.07
Numéro Beilstein :
1740230
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
96-97 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
80% (CP)
Forme
liquid
Composition
D2O, 15-20%
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28.9 °C - closed cup
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV