Key Documents
558508
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcone
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCOC6H2(OCH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
InChI
1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3/b9-6+
Clé InChI
CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
Application
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcone may be used to synthesize 2′,2”′-dihydroxy-4,4′,4′′,4”′,6′,6′′′-hexamethoxy[5′,5′′′]bichalcone and 3′-bromo-4,4′,6′-trimethoxy-2′-hydroxychalcone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Practical conversion of artemisinic acid in desoxyartemisinin.
Jung M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(26), 5417-5419 (1986)
Regioselective bromination of organic substrates by tetrabutylammonium bromide promoted by V2O5-H2O2: An environmentally favorable synthetic protocol.
Bora U, et al.
Organic Letters, 2(3), 247-249 (2000)