556645
N-Heptafluorobutyrylimidazole
97%
Synonyme(s) :
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.3865 (lit.)
Point d'ébullition
161 °C (lit.)
Densité
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
Clé InChI
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- deoxynivalenol in wheat
- antibiotics (gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin) in human serum
- melatonin
- heptafluorobutyryl compounds formed by acylation of indolealkylamines
- acylation products of of morphine, codeine and nalorphine
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter