550795
8-Hydroxyquinoline copper(II) salt
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable