Key Documents
549487
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
Pf
78-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
Clé InChI
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
Application
(S)-(−;)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a model amine compound in the chirality sensing studies by organic probes using circular dichroism technique.
Informations légales
Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Enantioselective sensing of amines based on [1+1]-,[2+2]-, and [1+ 2]-condensation with fluxional arylacetylene-derived dialdehydes
Iwaniuk DP and Wolf C
Organic Letters, 13(10), 2602-2605 (2011)
Chirality sensing of amines, diamines, amino acids, amino alcohols, and ?-hydroxy acids with a single probe
Bentley KW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18052-18055 (2013)