541486
2,6-Dimethyl-4-heptanol
80%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
80%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup