540056
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonyme(s) :
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.04 mmHg ( 25 °C)
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −1°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
pb
213 °C (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
Clé InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup