Key Documents
538906
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile
96%
Synonyme(s) :
5-Amino-2-cyanopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
148-152 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-6-2-1-5(8)4-9-6/h1-2,4H,8H2
Clé InChI
IFOXWHQFTSCNQB-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile (5-Amino-2-cyanopyridine) may be used to synthesize 5-amino-2-pyridine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The effect of dye structure on the dyeing and optical properties of dichroic dyes for PVA polarizing film
Chang JB, et al.
Dyes and Pigments, 88.3, 366-371 (2011)