533394
5-Bromo-2-methoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.5 M in THF
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)cc1C[Zn]Cl
InChI
1S/C8H8BrO.ClH.Zn/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2;;/h3-5H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
RYJPUAHIDAORNN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup