Key Documents
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.4-0.6 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Groupe fonctionnel
hydrazine
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable