5300MN5
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 530 nm (green), maleimide-thiol functionalized, 1 ea of 6 nmol oligonucleotide kit
Synonyme(s) :
CPN™ 30-minute conjugation kit
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
1 ea of 6 nmol oligonucleotide kit
Fluorescence
λem 530 nm (green)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales